Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Jars with Screw Cap
Codice prodotto. p-4521777
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
120 mL
230 mL
350 mL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
N. per custodia:
100
200
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Product Code. 12724527
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 28308
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Store liquid, solid food and histology samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Jars with Screw Caps. Multi-use disposable jars with a wide neck.
Store liquid, solid food and histology samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Jars with Screw Caps. These multi-use disposable jars have a wide neck that enables large specimens to be stored easily.
Jars are supplied unlabeled and available in both sterile (sterilized by gamma irradiation) and nonsterile formats.
  • Suitable for direct transfer of specimen from patient to jar
  • Plastic wadded cap for leak-free performance
  • CE Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Diametro (sistema imperiale) 1.3 in.
Da utilizzare con (applicazione) Direct Transfer of Specimen from Patient to Jar
Include Screw Cap
Materiale Polystyrene
N. per custodia 200
Sterilità Non sterile
Peso (sistema metrico) 2.9 kg
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 48 mm
Product Type Jar
Altezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Materiale chiusura Urea
Diametro (sistema metrico) 35 mm
Tipo di chiusura Screw Cap