Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart Universal Polystyrene 30mL Containers
Codice prodotto. 11359133
Click to view available options
Etichetta:
No Label
Plain
Printed
Stampato
Include:
Boric Acid
Container, Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Codice prodotto. 11359133
Marca: Thermo Scientific™ 128BBAC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Secure excellent temperature and chemical resistance with these 95kPa compliant 30mL leak-resistant transport containers.
Secure excellent temperature and chemical resistance with these 95kPa compliant 30mL leak-resistant Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart Universal Polystyrene 30mL Containers. Improved performance; easy to handle.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • 1/2-turn cap ensures improved end user handling
  • Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
  • Supplied in convenient shelf packs of 50
  • Suitable for centrifugation at 3,800xg
  • Lot number on each container aids full traceability
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Universal Container
Materiale Polystyrene
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Descrizione Quickstart Universal Container + boric acid
Diametro (sistema metrico) 31 mm (cap), 24.5 mm (container)
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Include Boric Acid
Etichetta Printed
N. per custodia 400/Cs.