Learn More
Corning™ Provette per coltura monouso PYREX™ con estremità filettata
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10631854 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 ml
11.5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10631854
Marca: Corning™ 9944920
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato per l'uso con campioni sensibili al rilascio da provette in plastica. Le provette per coltura filettate dal fondo arrotondato Corning™ Pyrex™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
A round bottom tube without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Collo a vite
Capacità (sistema metrico) 24 ml
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso
Da utilizzare con Ideale per l'uso con campioni sensibili al rilascio da provette in plastica
Tipo di etichetta Nessuno
Imballaggio Sfuso
Dimensioni filo 18-415
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo di chiusura Senza
Product Type Culture Tube