Learn More
Corning™ Provette per coltura monouso PYREX™ con estremità filettata
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 ml
11.5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
A round bottom tube without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Collo a vite |
| Capacità (sistema metrico) | 15 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con | Ideale per l'uso con campioni sensibili al rilascio da provette in plastica |
| Tipo di etichetta | Nessuno |
| Imballaggio | Sfuso |
| Dimensioni filo | 15-415 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |