Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs
Codice prodotto. p-6230192
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1.6mm
3.2mm
N. per custodia:
100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12812883
Marca: Thermo Scientific™ TDSC0220032
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range.
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.
  • Translucent
  • Operate over a wide temperature range: -50° to +200°C
  • Autoclavable
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Silicone Rubber
N. per custodia 100
Sterilità Sterile
Temperature Range (Metric) -50° to +200°C
Spessore (sistema metrico) 3.2mm
Linea di prodotti Sterilin
Forma Rotondo
Product Type Silicone Rubber Disc
Diametro (sistema metrico) 22 mm