Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1 mm
1.5 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
4.5 mm
4.7 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
6 mm
6.3 mm
7.5 mm
8 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3.5 mm
3.7 mm
4.1 mm
4.2 mm
4.5 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
5.2 mm
6 mm
6.4 mm
7 mm
7.0 mm
7.2 mm
7.7 mm
7.95 mm
8.0 mm
8.2 mm
9.5 mm
10 mm
10.5 mm
11.2 mm
11.3 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
14.4 mm
15.4 mm
15.9 mm
16 mm
16 mm
16.5 mm
17 mm
18 mm
19.1 mm
22.4 mm
25.4 mm
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
0.5 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.75 mm
2 mm
2.0 mm
2 mm
2.5 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
15m
pezzi 15
Descrizione
Perform various applications with high-quality silicone tubing made from nontoxic material.
- Laser etched batch code for ease of traceability
- Ideal for use with peristaltic pumps
- Can be autoclaved or dry heat sterilized
- 15m length
- Manufactured in ISO Class 7 clean room
Specifica
Specifica
| Descrizione | Silicone tubing |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8.5 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 16.5 mm |
| Overall Length (English) | 49 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Spessore (sistema metrico) | 4 mm |
| Colore | Semitrasparente |
| Flexibility | Very Flexible |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido