Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Tubing
Codice prodotto. 12882993
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1 mm
1.5 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
4.5 mm
4.7 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
6 mm
6.3 mm
7.5 mm
8 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3.5 mm
3.7 mm
4.1 mm
4.2 mm
4.5 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
5.2 mm
6 mm
6.4 mm
7 mm
7.0 mm
7.2 mm
7.7 mm
7.95 mm
8.0 mm
8.2 mm
9.5 mm
10 mm
10.5 mm
11.2 mm
11.3 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
14.4 mm
15.4 mm
15.9 mm
16 mm
16 mm
16.5 mm
17 mm
18 mm
19.1 mm
22.4 mm
25.4 mm
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
0.5 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.75 mm
2 mm
2.0 mm
2 mm
2.5 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
15m
pezzi 15
Codice prodotto. 12882993
Marca: Thermo Scientific™ TSR0400160P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Perform various applications with high quality, silicone tubing made from nontoxic material.
Perform various applications with high-quality silicone tubing made from nontoxic material.
  • Laser etched batch code for ease of traceability
  • Ideal for use with peristaltic pumps
  • Can be autoclaved or dry heat sterilized
  • 15m length
  • Manufactured in ISO Class 7 clean room
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Silicone tubing
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 7.2 mm
Overall Length (English) 49 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Colore Semitrasparente
Flexibility Very Flexible
Product Type Flexible Tubing