Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes. Minimum order quantities apply.
- Aseptically manufactured
- In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 90mm dishes tested in accordance with EN ISO 24998:2008 standard |
| Forma del fondo | Piatto |
| Colore | Red |
| Forma | Round |
| Sterilità | Aseptically Manufactured |
| Trattamento superficiale | Non-treated |
| Tipo | Piastra di Petri |
| N. per custodia | 500 |
| N. per confezione | 20 |
| Sfiato | 3 |
| Vedi altri risultati |