Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4524662
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11399273
Marca: Thermo Scientific™ 101VBLUE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes.
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes. Minimum order quantities apply.
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità 90mm dishes tested in accordance with EN ISO 24998:2008 standard
Colore Blue
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Non-Sterile
Tipo Piastra di Petri
N. per custodia 500
N. per confezione 20
Sfiato 3
Altezza (sistema metrico) 16.2 mm
Diametro (sistema metrico) 90 mm