Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Codice prodotto. 12427702
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Colore:
Black
White
Tipo:
Antistatic Weighing Dish
Standard
Weighing Boat
Forma:
Diamond
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 12427702
Marca: Thermo Scientific™ WB30311
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
  • Manufactured from high impact polystyrene
  • Hydrophobic surface ensures no absorption of water from atmosphere or sample
  • Available in black or white to ensure suitability for different colored sample materials
  • Anti-static range alleviates issues with powder hang-up
  • Flat base for a secure, firm rest on the balance pan
  • Supplied nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore White
Materiale Polystyrene
Forma Diamond
Sterilità Non-sterile
Tipo Standard
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Larghezza (sistema metrico) 30 mm