Learn More
Sterillin™ Silicone Discs
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
14 mm
40.4 mm
Colore:
Black
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used as highly effective cap liners or as a septa for injection ports/pierceable closures and wide variety of applications |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Disc |
| Diametro (sistema metrico) | 14 mm |