Learn More
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petri Dish, from Soda-lime Glass
Codice prodotto. 11776968 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Altezza (sistema metrico):
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11776968
Marca: DWK Life Sciences 237556103
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Petri dishes are used for the cultivation of bacteria, yeasts, plant and animal cells on solid media.
Cultivation of microorganisms can take place on a gel-like nutrient medium, which is placed in a flat, round, transparent dish with lid (the so-called Petri dish). Due to the solid gel, mixing of the microorganisms is prevented and larger cell culture accumulations (colonies) can grow.
  • Free from bubbles and streaks
  • Even distribution of sewing bottom possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con (applicazione) Growth and cultivation of microorganisms; Cultivation on solid gel culture medium; Microscopy of microorganisms; Cell culture
N. per confezione 10/Pk.
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) 200 mm