Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Sample Scoops
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
Lunghezza (sistema metrico):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Ergonimically designed scoop
- Product and packaging made of renewable raw materials
- Manufactured from "green" PE, white
- Recyclable/Disposable
- Individually packaged and sterilised by gamma rays
- Production and packaging according to clean room class 7
- With EU foodstuffs and FDA approval
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.38 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | White |
| Product Type | Scoop |
| Materiale | Green Polyethylene (Made From Renewable Raw Materials) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 205 mm |