Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Food Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17200614 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17200614
Marca: Buerkle™ 53785019
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even with little content or to reach through narrow openings.
  • With the straight bottom of the scoop, the medium can be scooped up directly from the bottom of the container
  • Individually packaged and optionally sterilised
  • Handle length 300 mm
  • For single use
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Blue
Certificazione/Conformità Complies with EU food rrequirements and FDA regulations
Monouso Single-use
Product Type Shovel
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 300 mm
Materiale Polystyrene
Tipo di maniglia Long-handled