Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Food Scoop
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- With the straight bottom of the scoop, the medium can be scooped up directly from the bottom of the container
- Individually packaged and optionally sterilised
- Handle length 300 mm
- For single use
- Clean room manufactured (clean room class 7)
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Blue |
| Certificazione/Conformità | Complies with EU food rrequirements and FDA regulations |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Shovel |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 300 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Vedi altri risultati |