Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Scoops
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
141 mm
205 mm
332 mm
Descrizione
- Use of blue tools helps to meet requirements of HACCP hazard analysis and assessment in reference to foreign objects
- This is important criterion in food processing and production, and in animal feed and pharmaceutical industry
- Can be used as part of HACCP/IFS foreign object management
- Individually packaged for disposable use and sterilised by gamma rays
- Production, assembly and packaging according to clean room class 7
- Can be detected by colour scanners, metal detectors or X-rays
Compliance
EU food requirements
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Detectable Sampling Scoop |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sampling Powders, Granulates and Fluids |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.1 in. |
| Materiale | Polystyrene |
| Vedi altri risultati |