Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Sampling Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17230624 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17230624
Marca: Buerkle™ 53791024
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even with little content or to reach through narrow openings.
  • With the straight bottom of the scoop, the medium can be scooped up directly from the bottom of the container
  • Individually packaged and optionally sterilised
  • Handle length 300 mm
  • For single use
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore White
Certificazione/Conformità Complies with EU food rrequirements and FDA regulations
Monouso Single-use
Product Type Shovel
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 300 mm
Materiale Bio-PE
Tipo di maniglia Long-handled