Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylene Syringes
Codice prodotto. p-7084541 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11812293
Marca: Buerkle™ 53250060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Supplied in a sterile package and ready for immediate use. Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylene Syringes are transparent with graduations so the sample amount can be read off from the printed graduation. Sterilized and separately packaged.
La siringa è fornita in una confezione sterile ed è pronta per l'uso immediato. La quantità di campione può essere letta sulle graduazioni stampate.
  • In polipropilene trasparente
  • Graduate
  • Sterilizzate, confezionate singolarmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Manual Vacuum Sampler
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Include Without Luer adapter
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Single-use
Graduato Yes