Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Sampling Spoons
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 mL
10 mL
Lunghezza (sistema metrico):
127 mm
170 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Intended for sampling of powders, granules, and pastes
- Sterilized by gamma radiation
- Individually packaged for one-way needs
- Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.34 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Cucchiaio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il campionamento di polveri, granuli e paste. |
| Materiale | Polistirene (PS) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 170 mm |