Learn More
Buerkle™ Sessole SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15390937 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 mL
150 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Include:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15390937
Marca: Buerkle™ 53781006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Campionamento di polveri, granuli e paste con queste sessole in polistirene sterili. Sessole Buerkle™ SteriPlast™ disponibili con e senza coperchio trasparente per garantire una procedura di campionamento sterile senza contaminazione.
  • Prodotto disponibile con o senza copertura trasparente per proteggere i campioni dal rischio di contaminazione
  • Maniglia con design ergonomico e profilo leggermente angolato
  • La sessola rimane in posizione orizzontale e può essere appoggiata senza fuoriuscite di materiale
  • Ideale per l'impiego con polveri, granuli e paste
  • In confezione singola per esigenze monouso
  • Sterilizzata con radiazioni gamma
  • Disponibili in quattro formati
  • Produzione, assemblaggio e confezionamento in camera sterile di classe 7 (10.000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Con coperchio
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Bianco
Product Type Sessola
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento di polveri, granuli e paste
Include With Lid
Materiale Polistirene (PS)
Lunghezza (sistema metrico) 206 mm