Learn More
Buerkle™ Sessole SteriPlast™
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 mL
150 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Include:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Prodotto disponibile con o senza copertura trasparente per proteggere i campioni dal rischio di contaminazione
- Maniglia con design ergonomico e profilo leggermente angolato
- La sessola rimane in posizione orizzontale e può essere appoggiata senza fuoriuscite di materiale
- Ideale per l'impiego con polveri, granuli e paste
- In confezione singola per esigenze monouso
- Sterilizzata con radiazioni gamma
- Disponibili in quattro formati
- Produzione, assemblaggio e confezionamento in camera sterile di classe 7 (10.000)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Con coperchio |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Sessola |
| Da utilizzare con (applicazione) | Campionamento di polveri, granuli e paste |
| Include | With Lid |
| Materiale | Polistirene (PS) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 161 mm |