Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd Bottled Media: TSB, Infusion Bottle
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
100 mL
Descrizione
- Tryptic soy broth
- A general purpose liquid nutrient medium used in sterility testing for the detection, isolation, and cultivation of fastidious and non fastidious microorganisms acc. to USP and EP.
- Nutritious medium that will support the growth of a wide variety of microorganisms, including common aerobic and facultatively anaerobic bacteria and fungi.
Specifica
Specifica
| Tipo di tappo | Type 1 Closure, 32 mm OD |
| Tipo di media | TSB (Tryptic Soy Broth) |
| Sterilità | Sterile |
| N. per confezione | 25 |
| Tipo di imballaggio | 125 mL Bottle |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X25 Sterisart BD bottled Media, Type: TSB