Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ 100mL Long Handled Scoop
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15915710 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15915710
Marca: Sampling Systems™ 8341H100S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These scoops are ideal for reaching into deep containers. The extra-long handle will help operators keep their hands out of the product.
  • Long handle makes the scoop more visible if it is left in product
  • Manufactured in a cleanroom to ensure cleanliness and reduce particulate contamination
  • Individually bagged
  • Full batch traceability
Specifica
Quantità 50/Pk.
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Product Type Scoop
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 300 mm
Materiale HDPE
Tipo di maniglia Long-handled
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm