Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable HDPE Powder Lances
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11955846 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
170 mL
Lunghezza (sistema metrico):
950 mm
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 11955846
Marca: Sampling Systems™ 8063H1000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable HDPE Powder Lances are ideal for taking a cross sectional sample through a bulk powder.
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Push the sampler into the product, rotate the sampler then withdraw
  • Deposit the sample into a suitable container
  • Place the used sampler into its original plastic bag and dispose
  • No cross contaminatin
  • No cleaning required
Specifica
Materiale HDPE
Include 20 per box
Capacità (sistema metrico) 170 mL
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 950 mm