Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jumbo Pipette
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
225 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 37
Descrizione
- Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 & EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Highly visible color coded handle
- Press thumb onto blue end of the tube until lowered to the correct sampling depth
- At the required depth raise thumb until levels equalize
- Press the thumb onto tube to seal in the sample
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Include | Individually Bagged |
| Capacità (sistema metrico) | 225 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 21 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1100 mm |