Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jumbo Pipette
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15468163 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
Lunghezza (sistema metrico):
450 mm
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità unitSize
15468163 80 mL 450 mm Sterile pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15468163 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8051H450S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jumbo Pipette is both quick and easy to use and is ideal for taking samples from low viscosity liquids.
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 & EU 10/2011 conforming materials
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Highly visible color coded handle
  • Press thumb onto blue end of the tube until lowered to the correct sampling depth
  • At the required depth raise thumb until levels equalize
  • Press the thumb onto tube to seal in the sample
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Materiale HDPE
Include Individually Bagged
Capacità (sistema metrico) 80 mL
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 450 mm