Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Knife
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15869421 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15869421
Marca: Sampling Systems™ 8039H100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Knife is ideal for preparing samples as well as general laboratory use.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No Cross Contamination
  • No Cleaning required
Specifica
Sterilità Non-sterile
Colore White
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 100 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm