Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 50
Descrizione
- Constructed of HDPE
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 250 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 40 mm |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Graduato | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Product Type | Filling Funnel (Liquid) |