Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel
Codice prodotto. 30286533 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 50
Codice prodotto. 30286533
Marca: Sampling Systems™ 8370H250S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for laboratories, pharmaceutical environments, cleanrooms and chemical manufactruing. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel comes individually bagged after being moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom.
  • Constructed of HDPE
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 250 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 40 mm
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduato No
Sterilità Sterile
Product Type Filling Funnel (Liquid)