Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
300 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
150 mm
200 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Description
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Spécification
Spécification
| Descrizione | Individually Bagged |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore | White |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 200 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu