Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7138877 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
300 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
150 mm
200 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15124966
Marca: Sampling Systems™ 8175H200S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of food/pharma grade HDPE, making it ideal for manufacturing areas. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife is good for hygienic applications and requires no cleaning.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Descrizione Individually Bagged
Sterilità Sterile
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) lama 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm