Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15819571 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 37
pezzi 50
Codice prodotto. 15819571
Marca: Sampling Systems™ 8890P250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to meet the requirements of the Pharmaceutical and Hygienic industries. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle is a high quality, wide mouth bottle that includes a screw top.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Available in 2 sizes
  • Powder tight seal
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contaminaton
  • No cleaning required
Specifica
Product Type Bottle
Materiale Polypropylene
Include Individually Bagged
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Lunghezza (sistema metrico) 89 mm