Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 37
pezzi 50
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Available in 2 sizes
- Powder tight seal
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contaminaton
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Product Type | Bottle |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Individually Bagged |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 106 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 108 mm |