Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel
Codice prodotto. 30286534 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 14
Codice prodotto. 30286534
Marca: Sampling Systems™ 8111H250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of chemically resistant, food grade HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Funnel is ideal for transferring and sampling powders.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 250 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 40 mm
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduato No
Sterilità Non-sterile
Product Type Filling Funnel (Powders)