Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Probe
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12752457 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
200 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 12752457
Marca: Sampling Systems™ 8064H500S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Probe is ideal for taking a cross sectional sample through a bulk powder.
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Push the sampler into the product, rotate the sampler then withdraw
  • Deposit the sample into a suitable container
  • Place the used sampler into its original plastic bag and dispose
  • No cross contaminatin
  • No cleaning required
Specifikationer
Product Type Probe
Materiale HDPE
Tipo di punta Prevents sample from falling out
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Powder Sampling
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama 500 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.