Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Probe
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
200 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Suitable for use in ATEX areas
- Push the sampler into the product, rotate the sampler then withdraw
- Deposit the sample into a suitable container
- Place the used sampler into its original plastic bag and dispose
- No cross contaminatin
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Product Type | Probe |
| Materiale | HDPE |
| Tipo di punta | Prevents sample from falling out |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Powder Sampling |
| Lunghezza (sistema metrico) | 950 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 850 mm |