Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sample Spoons
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12544366 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
10 mL
Colore:
Blue
Red
White
Lunghezza (sistema metrico):
173 mm
185 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Lunghezza (sistema metrico) Sterilità unitSize
12544366 10 mL White 185 mm Sterile pezzi 100
12782467 3 mL White 173 mm Sterile pezzi 100
15589634 10 mL Red 185 mm Sterile pezzi 100
15849461 3 mL White 173 mm Non-sterile pezzi 100
15859461 10 mL White 185 mm Non-sterile pezzi 100
15869461 10 mL Blue 185 mm Non-sterile pezzi 100
15879461 10 mL Blue 185 mm Sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12544366 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8088A10S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sampling Spoons are a range of low cost, single use spoons that allow for quick and efficient surface sampling of powders and granules.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Quantità 100/Box
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore White
Monouso Single-use
Product Type Spoon
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm