Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 3 mL |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Spoon |
| Materiale | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 173 mm |