Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sample Spoons
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15849461 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
10 mL
Colore:
Blue
Red
White
Lunghezza (sistema metrico):
173 mm
185 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15849461
Marca: Sampling Systems™ 8088A03
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sampling Spoons are a range of low cost, single use spoons that allow for quick and efficient surface sampling of powders and granules.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Quantità 100/Box
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Colore White
Monouso Single-use
Product Type Spoon
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 173 mm