Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sample Spoons
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
10 mL
Colore:
Blue
Red
White
Lunghezza (sistema metrico):
173 mm
185 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Spoon |
| Materiale | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 185 mm |