Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Slot Sampler
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7138871 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
170 mL
500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
620 mm
970 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
40 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
missing translation for 'unitSize'
pezzi 20
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12712467
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8073H1000S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Designed to take a single composite from the top, middle and bottom of your powder bed. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Slot Samplers are ideal for taking a multilevel, cross sectional sample from powders and granules.
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Push the sampler into the product, ensuring the sampler is in the closed position
  • After leaving the sampler for several seconds to allow powder to enter, rotate handle to close the sampler
  • Deposit the sample into a suitable container
  • No cross contaminatin
  • No cleaning required
Specifica
Product Type Disposable Slot Sampler
Materiale HDPE
Include 20 per pack
Capacità (sistema metrico) 170 mL
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 970 mm