Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tray
Codice prodotto. 30178906 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 40
Codice prodotto. 30178906
Marca: Sampling Systems™ 8081P3001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tray is ideal for hygienic applications within hospitals and pharmaceutical factories.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Materiale Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 3 L
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 310 x 265 x 55 mm