Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Volumetric Scoop
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12734948 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
1.23 mL
2.46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Lunghezza (sistema metrico):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità unitSize
12734948 1 mL 153 mm Sterile pezzi 100
12744948 5 mL 165 mm Sterile pezzi 100
12754948 10 mL 171 mm Sterile pezzi 100
12764948 20 mL 180 mm Sterile pezzi 100
15819541 1 mL 153 mm Non-sterile pezzi 100
15829541 1.23 mL 155 mm Sterile pezzi 100
15839541 2.46 mL 160 mm Sterile pezzi 100
15849541 5 mL 165 mm Non-sterile pezzi 100
15859541 10 mL 171 mm Non-sterile pezzi 100
15869541 20 mL 180 mm Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 12734948 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8640H01S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Capable of being used straight from the bag with its individually bagged design. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Volumetric Scoop allows small volumes to be accurately measured.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Available in a variety of sizes
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contaminaton
  • No cleaning required
Specifica
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Monouso Single-use
Product Type Volumetric Scoop
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 153 mm
These Volumetric Spoons are not certified measuring devices. User verification required.