Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Volumetric Scoop
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15829541 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
1.23 mL
2.46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Lunghezza (sistema metrico):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15829541
Marca: Sampling Systems™ 8640H0123S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Capable of being used straight from the bag with its individually bagged design. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Volumetric Scoop allows small volumes to be accurately measured.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Available in a variety of sizes
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contaminaton
  • No cleaning required
Specifica
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 1.23 mL
Monouso Single-use
Product Type Volumetric Scoop
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
These Volumetric Spoons are not certified measuring devices. User verification required.