Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Volumetric Scoop
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
1.23 mL
2.46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Lunghezza (sistema metrico):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Available in a variety of sizes
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contaminaton
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 2.46 mL |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Volumetric Scoop |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
These Volumetric Spoons are not certified measuring devices. User verification required.