Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono
Codice prodotto. 15879571 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15879571
Marca: Sampling Systems™ 8920H450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono is ideal for taking cross sectional or point samples of liquids.
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Suitable for taking cross sectional samples
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Available in 2 different lengths
  • Push the sampler into the product, ensuring the sampler is in the open position
  • Push the sampler against the base of the container to close the valve
  • Remove the sampler and pour out the liquid into a suitable container
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale HDPE
Include Valve at one end
Capacità (sistema metrico) 80 mL
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 450 mm