Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12927935 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.3 mL
0.5 mL
2 mL
Colore:
Red
White
Materiale:
HDPE
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12927935
Marca: Sampling Systems™ 8015H170
Allows samples to be taken from very small containers such as vials with its narrow sampling blade. Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas are ideal for handling small quantities of powders and granules.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Different blade widths available.  Ideal for small vials or sample containers
  • Also available in HDPE for extra chemical resistance
Specifica
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore White
Monouso Single-use
Larghezza (sistema metrico) 13 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm