Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.3 mL
0.5 mL
2 mL
Colore:
Red
White
Materiale:
HDPE
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Different blade widths available. Ideal for small vials or sample containers
- Also available in HDPE for extra chemical resistance
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Larghezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 170 mm |