Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Multi-grip Tweezers
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
203 mm
300 mm
303 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Made from food grade polystyrene
- Individually bagged to prevent cross contamination
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
- Available in both sterile and non-sterile
Specifica
Specifica
| Stile punta | Serrated, Flat |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 in. |
| Materiale | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 203 mm |
| Product Type | Tweezers |
| Quantità (N. per custodia) | 50 Tweezers/Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile | Molded |