Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Powder Thief
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1500 mm
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
2 mL
3 mL
20 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- The sterile, disposable PowderThief is ideal for taking representative samples from known locations within the bulk powder.
- These samplers are available in two convenient lengths and four sample volumes.
- Disposable Powder Thief samplers are available sterile or non-sterile.
- Assembled and packed in a cleanroom.
- Individually bagged.
- Designed for single use.
- Made from FDA and EU conforming HDPE.
- BSE/TSE Free.
- Full Batch Traceability.
- Available as gamma irradiated sterile (SAL 10-6).
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di imballaggio | Individually Bagged |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |